Drukuj
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
PC2290-25G PC2290-5G
APOSPC2290-25GEA 1450 PLN
APOSPC2290-25G APOSPC2290-5G
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 98%
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Formuła: C₆Br₂F₄
Temp. Wrzenia: 198 °C
Gęstość: 2,238 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039209
Numer CAS: 827-08-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-564-7