Drukuj
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Fluoro-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene, 2,6-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
PC2281-25G PC2281-50G PC2281-5G PC2281-1G
APOSPC2281-25GEA 3270 PLN
APOSPC2281-25G APOSPC2281-50G APOSPC2281-5G APOSPC2281-1G
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₃F₇
MW: 232.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972866
Numer CAS: 887268-09-9