Drukuj
3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2277-5G PC2277-1G PC2277-25G PC2277-100G
APOSPC2277-5GEA 182 PLN
APOSPC2277-5G APOSPC2277-1G APOSPC2277-25G APOSPC2277-100G
3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
3-Fluoro-2-nitroaniline
Formuła: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.1145 g/mol
Temp. topnienia: 78…79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368750
Numer CAS: 567-63-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III