Drukuj
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2276-1G PC2276-250MG PC2276-500MG
APOSPC2276-1GEA 400 PLN
APOSPC2276-1G APOSPC2276-250MG APOSPC2276-500MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
Formuła: C₈H₃F₇
Temp. Wrzenia: 50…54 °C/60mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412236
Numer CAS: 887268-08-8