Drukuj
2,5-Dibromo-1-fluorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
PC2261-100G PC2261-1KG PC2261-500G
APOSPC2261-100GEA 203 PLN
APOSPC2261-100G APOSPC2261-1KG APOSPC2261-500G
2,5-Dibromo-1-fluorobenzen 98%
2,5-Dibromo-1-fluorobenzen
Formuła: C₆H₃Br₂F
Temp. Wrzenia: 216 °C
Temp. topnienia: 33…36 °C
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010603
Numer CAS: 1435-52-5