3,5-Dibromo-1-fluorobenzen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
PC2260E-100G
PC2260E-25G
PC2260E-500G
APOSPC2260E-100GEA
197
PLN
APOSPC2260E-100G
APOSPC2260E-25G
APOSPC2260E-500G
3,5-Dibromo-1-fluorobenzen 97%
Can be lithiated in 4-position see: Tetrahedron Lett., 37, 6551, 1996
Formuła:
C₆H₃Br₂F Temp. Wrzenia: 204…206 °C/768mmHg Gęstość: 2,018 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061119 Numer CAS: 1435-51-4 |