Drukuj
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Dibromo-4-fluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dibromobenzene
PC2260-25G PC2260-5G
APOSPC2260-25GEA 124 PLN
APOSPC2260-25G APOSPC2260-5G
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene 95%
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene
Formuła: C₆H₃Br₂F
Temp. Wrzenia: 214…216 °C
Gęstość: 2,047 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000283
Numer CAS: 1435-53-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-860-4