1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Bromo-5-fluoronitrobenzene
PC2256-100G
PC2256-25G
PC2256-5G
APOSPC2256-100GEA
290
PLN
APOSPC2256-100G
APOSPC2256-25G
APOSPC2256-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formuła:
C₆H₃BrFNO₂ Temp. Wrzenia: 148…150 °C/35mmHg Temp. topnienia: 39…42 °C Temp. Zapłonu: 87 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00055530 Numer CAS: 446-09-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-160-2 |