Drukuj
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC2237F-25G PC2237F-5G
APOSPC2237F-25GEA 3950 PLN
APOSPC2237F-25G APOSPC2237F-5G
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane 97%
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane
Formuła: C₄H₆Br₂F₂
MW: 251.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 60…61 °C/50mmHg
Temp. topnienia: 62…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 406-42-8