Drukuj
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2235-100G PC2235-25G PC2235-500G
APOSPC2235-100GEA 276 PLN
APOSPC2235-100G APOSPC2235-25G APOSPC2235-500G
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzen 98%
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzen
see: Org. Synth., 75, 201 (1997), a discussion of lithiation, including dibenzyne formation.
Formuła: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 96 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000346
Numer CAS: 327-51-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-317-2