Drukuj
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2231-25G PC2231-5G
APOSPC2231-25GEA 124 PLN
APOSPC2231-25G APOSPC2231-5G
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzen 98%
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzen
see: J. Chem. Soc., Perkin 1, 2729 (1995), a study of lithiation under different conditions.
Formuła: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 208
Temp. topnienia: 34 °C
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009890
Numer CAS: 64695-78-9
Numer WE (dawny EINECS): 265-021-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 III