Drukuj
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC2223-1G PC2223-25G PC2223-5G
APOSPC2223-1GEA 110 PLN
APOSPC2223-1G APOSPC2223-25G APOSPC2223-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formuła: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.56 g/mol
Temp. topnienia: 120…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862658
Numer CAS: 280566-45-2