Drukuj
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
PC2210-1G PC2210-25G PC2210-5G
APOSPC2210-1GEA 110 PLN
APOSPC2210-1G APOSPC2210-25G APOSPC2210-5G
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride
Formuła: C₈H₈F₃N
MW: 175.16 g/mol
Temp. topnienia: 36…40 °C
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134580
Numer CAS: 25449-96-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III