Drukuj
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
PC2198-1G PC2198-250MG
APOSPC2198-1GEA 2030 PLN
APOSPC2198-1G APOSPC2198-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formuła: C₁₆H₂₄BF₄Rh
MW: 406.072 g/mol
Temp. topnienia: 190 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075045
Numer CAS: 35138-22-8
Numer WE (dawny EINECS): 460-220-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II