Drukuj
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dibromobenzotrifluoride
PC2195-100G PC2195-25G PC2195-5G
APOSPC2195-100GEA 392 PLN
APOSPC2195-100G APOSPC2195-25G APOSPC2195-5G
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluen 98%
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluen
Formuła: C₇H₃Br₂F₃
Temp. topnienia: 46…48 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013554
Numer CAS: 7657-09-2