Drukuj
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2192-1G PC2192-5G
APOSPC2192-1GEA 251 PLN
APOSPC2192-1G APOSPC2192-5G
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine
Contains ~14% 1,4-isomer
Formuła: C₆H₄F₄N₂
Temp. topnienia: 131…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039764
Numer CAS: 1198-63-6