Drukuj
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chloro-5-fluorobenzene-1,2-diamine
PC2182-1G PC2182-25G PC2182-5G
APOSPC2182-1GEA 110 PLN
APOSPC2182-1G APOSPC2182-25G APOSPC2182-5G
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene
Formuła: C₆H₆ClFN₂
Temp. topnienia: 110…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042485
Numer CAS: 139512-70-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III