Drukuj
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)acetophenone
PC2172-100G PC2172-25G
APOSPC2172-100GEA 888 PLN
APOSPC2172-100G APOSPC2172-25G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₉H₆ClF₃O
MW: 222.59 g/mol
Temp. topnienia: 61…63 °C
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094146
Numer CAS: 129825-11-2