Drukuj
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-(Trifluoromethyl)-1,3-phenylenediamine, 5-(Trifluoromethyl)-m-phenylenediamine, 5-Trifluoromethyl-1,3-phenylenediamine, 5-(Trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine, 3,5-Diaminobenzotrifluoride
PC2170-25G PC2170-5G PC2170-1G PC2170-10G
APOSPC2170-25GEA 627 PLN
APOSPC2170-25G APOSPC2170-5G APOSPC2170-1G APOSPC2170-10G
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluen 98%
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluen
Formuła: C₇H₇F₃N₂
Temp. topnienia: 87…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014776
Numer CAS: 368-53-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-708-8