Drukuj
4-Benzyloxybenzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2161-1G PC2161-250MG
APOSPC2161-1GEA 598 PLN
APOSPC2161-1G APOSPC2161-250MG
4-Benzyloxybenzotrifluoride 98%
4-Benzyloxybenzotrifluoride
Formuła: C₁₄H₁₁F₃O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00275905
Numer CAS: 70097-65-3