Drukuj
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2151-1G PC2151-5G
APOSPC2151-1GEA 290 PLN
APOSPC2151-1G APOSPC2151-5G
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
Formuła: C₇H₂F₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040961
Numer CAS: 20583-66-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,III