Drukuj
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2146-1G PC2146-5G PC2146-10G
APOSPC2146-1GEA 110 PLN
APOSPC2146-1G APOSPC2146-5G APOSPC2146-10G
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formuła: C₇H₅FO₂
Temp. topnienia: 168…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797918
Numer CAS: 348-27-6