Drukuj
Methyl heptafluoroisobutyrate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Heptafluoroisobutyric Acid Methyl Ester
PC2122-5G PC2122-1G PC2122-25G
APOSPC2122-5GEA 472 PLN
APOSPC2122-5G APOSPC2122-1G APOSPC2122-25G
Methyl heptafluoroisobutyrate 97%
Methyl heptafluoroisobutyrate
Formuła: C₅H₃F₇O₂
Temp. Wrzenia: 76…77 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00633403
Numer CAS: 680-05-7
Jednostka: 3272
ADR: 3,III