Drukuj
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC2119-25G PC2119-5G PC2119-100G PC2119-500G
APOSPC2119-25GEA 174 PLN
APOSPC2119-25G APOSPC2119-5G APOSPC2119-100G APOSPC2119-500G
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 99%
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Temp. Wrzenia: 114…118 °C/15mmHg
Gęstość: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00831105
Numer CAS: 71916-82-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 II