Drukuj
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2105-10G PC2105-1G PC2105-250MG
APOSPC2105-10GEA 1820 PLN
APOSPC2105-10G APOSPC2105-1G APOSPC2105-250MG
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formuła: C₁₀H₇F₃N₂O
Temp. topnienia: 169…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052844
Numer CAS: 175277-96-0