Drukuj
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-((5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)benzonitrile
PC2103D-10G PC2103D-1G PC2103D-5G
APOSPC2103D-10GEA 830 PLN
APOSPC2103D-10G APOSPC2103D-1G APOSPC2103D-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile 97%
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile
Formuła: C₁₃H₇F₃N₂O
Temp. topnienia: 83…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173780
Numer CAS: 175277-01-7
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III