Drukuj
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Cyano-3-nitrobenzotrifluoride
PC2103-100G PC2103-500G PC2103-50G
APOSPC2103-100GEA 160 PLN
APOSPC2103-100G APOSPC2103-500G APOSPC2103-50G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃F₃N₂O₂
Temp. Wrzenia: 156…158 °C/18mmHg
Temp. topnienia: 44…47 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014684
Numer CAS: 778-94-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-298-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III