Drukuj
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2101D-1G PC2101D-25G PC2101D-5G
APOSPC2101D-1GEA 110 PLN
APOSPC2101D-1G APOSPC2101D-25G APOSPC2101D-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formuła: C₇HCl₂F₃N₂
Temp. topnienia: 35…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084977
Numer CAS: 13600-42-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III