Drukuj
Fluorek miedzi(II), anhydrous 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cupric fluoride
PC2100-100G PC2100-25G PC2100-5G
APOSPC2100-100GEA 1890 PLN
APOSPC2100-100G APOSPC2100-25G APOSPC2100-5G
Fluorek miedzi(II), anhydrous 99%
Fluorek miedzi(II)
Formuła: CuF₂
MW: 101.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 950
Temp. topnienia: 950 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 4.23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010977
Numer CAS: 7789-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-147-3
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,02704