Drukuj
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2093-1G PC2093-25G PC2093-5G
APOSPC2093-1GEA 0 PLN
APOSPC2093-1G APOSPC2093-25G APOSPC2093-5G
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate 98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formuła: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
Temp. Wrzenia: 220 °C
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151019
Numer CAS: 155640-85-0