Drukuj
Cobalt(II) fluoride, anhydrous 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cobalt difluoride, Cobaltous fluoride
PC2080-100G PC2080-25G PC2080-1G
APOSPC2080-100GEA 836 PLN
APOSPC2080-100G APOSPC2080-25G APOSPC2080-1G
Cobalt(II) fluoride, anhydrous 99%
Cobalt(II) fluoride
Formuła: CoF₂
Temp. Wrzenia: 1400 °C
Temp. topnienia: 1200 °C
Gęstość: 4,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010941
Numer CAS: 10026-17-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-061-9
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1,III