Drukuj
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2076J-1G PC2076J-250MG PC2076J-5G
APOSPC2076J-1GEA 197 PLN
APOSPC2076J-1G APOSPC2076J-250MG APOSPC2076J-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride
Formuła: C₆HCl₂F₃N₂O
Temp. Wrzenia: 54 °C/0,15mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00173789
Numer CAS: 154934-99-3
Jednostka: 1760
ADR: 8,III