Drukuj
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-2-(N-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC2076-1G PC2076-10G PC2076-5G
APOSPC2076-1GEA 290 PLN
APOSPC2076-1G APOSPC2076-10G APOSPC2076-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
Formuła: C₇H₇ClF₃N₃
Temp. Wrzenia: 72 °C/0,5mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052293
Numer CAS: 138949-13-0