Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2075K-1G PC2075K-5G
APOSPC2075K-1GEA 328 PLN
APOSPC2075K-1G APOSPC2075K-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formuła: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231.61 g/mol
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153105
Numer CAS: 1701-24-2