Drukuj
2-Chloro-3-trifluorometylopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2075-100G PC2075-50G
APOSPC2075-100GEA 363 PLN
APOSPC2075-100G APOSPC2075-50G
2-Chloro-3-trifluorometylopirydyna 98%
2-Chloro-3-trifluorometylopirydyna
Formuła: C₆H₃ClF₃N
Temp. Wrzenia: 166…168 °C
Temp. topnienia: 36…40 °C
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042223
Numer CAS: 65753-47-1
Numer WE (dawny EINECS): 424-520-6
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1,II