Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2074NM-1G PC2074NM-250MG PC2074NM-5G
APOSPC2074NM-1GEA 501 PLN
APOSPC2074NM-1G APOSPC2074NM-250MG APOSPC2074NM-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formuła: C₈H₃ClF₃NS
Temp. Wrzenia: 248…251 °C
Temp. topnienia: 34…36 °C
Gęstość: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041090
Numer CAS: 23163-86-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II