Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2074NG-1G PC2074NG-5G
APOSPC2074NG-1GEA 328 PLN
APOSPC2074NG-1G APOSPC2074NG-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 114…115 °C/10mmHg
Gęstość: 1.467 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013873
Numer CAS: 16588-69-5
Jednostka: 2206
ADR: 6.1 III