Drukuj
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2074H-1G PC2074H-5G
APOSPC2074H-1GEA 621 PLN
APOSPC2074H-1G APOSPC2074H-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Formuła: C₇H₆ClF₃N₂
Temp. Wrzenia: 80…85 °C/0,25mmHg
Temp. topnienia: 39…41 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052916
Numer CAS: 86398-98-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III