Drukuj
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2073-1G PC2073-25G PC2073-5G
APOSPC2073-1GEA 110 PLN
APOSPC2073-1G APOSPC2073-25G APOSPC2073-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279.07
Temp. Wrzenia: 70…71 °C/0.5mmHg
Temp. topnienia: 37…39 °C
Gęstość: 1.597 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052912
Numer CAS: 175205-54-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 III