Drukuj
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2072-1G PC2072-5G PC2072-10G PC2072-25G
APOSPC2072-1GEA 110 PLN
APOSPC2072-1G APOSPC2072-5G APOSPC2072-10G APOSPC2072-25G
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₉H₆ClF₃O
MW: 222.59 g/mol
Temp. Wrzenia: 98…100 °C/6mmHg
Gęstość: 1.392 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91.1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045092
Numer CAS: 71648-45-8