Drukuj
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxyethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl methyll ether
PC2070-100G PC2070-25G
APOSPC2070-100GEA 3800 PLN
APOSPC2070-100G APOSPC2070-25G
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxyethane 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxyethane
Formuła: C₃H₄ClF₃O
MW: 148.51 g/mol
Temp. Wrzenia: 69…71.5 °C
Temp. topnienia: –92 °C
Gęstość: 1.363 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039335
Numer CAS: 425-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-038-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III