Drukuj
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2060-25G PC2060-5G
APOSPC2060-25GEA 290 PLN
APOSPC2060-25G APOSPC2060-5G
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether
Formuła: C₄H₆ClF₃O
Temp. Wrzenia: 82 °C/630mmHg
Gęstość: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00018849
Numer CAS: 310-71-4
Jednostka: 3271
ADR: 3,II