Drukuj
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-3-trifluoromethylbenzonitrile
PC2036-5G PC2036-100G PC2036-25G
APOSPC2036-5GEA 336 PLN
APOSPC2036-5G APOSPC2036-100G APOSPC2036-25G
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₅F₃N₂
Temp. topnienia: 62…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972665
Numer CAS: 58458-14-3