Drukuj
1-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2035-1G PC2035-5G
APOSPC2035-1GEA 435 PLN
APOSPC2035-1G APOSPC2035-5G
1-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutene 97%
1-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutene
Formuła: C₄H₂ClF₃
MW: 142.51 g/mol
Temp. Wrzenia: 51…52 °C
Gęstość: 1.355 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041524
Numer CAS: 694-62-2
Jednostka: 1993
ADR: 3 II