Drukuj
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2030-250MG PC2030-5G PC2030-10G
APOSPC2030-250MGEA 73.1 PLN
APOSPC2030-250MG APOSPC2030-5G APOSPC2030-10G
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₉FO₂
Temp. Wrzenia: 125 °C/10,5mmHg
Temp. topnienia: 43…47 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01310821
Numer CAS: 458-45-7