Drukuj
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Phenoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC2029-10G PC2029-5G PC2029-1G
APOSPC2029-10GEA 2030 PLN
APOSPC2029-10G APOSPC2029-5G APOSPC2029-1G
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride 98%
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride
Formuła: C₁₃H₁₀F₃NO
MW: 253.22 g/mol
Temp. topnienia: 55…57 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04972663
Numer CAS: 267416-81-9