Drukuj
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2023-1G PC2023-250MG PC2023-5G
APOSPC2023-1GEA 621 PLN
APOSPC2023-1G APOSPC2023-250MG APOSPC2023-5G
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Formuła: C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O
Temp. Wrzenia: 120 °C/0,3mmHg
Temp. topnienia: 52…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068143
Numer CAS: 175137-19-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III