Drukuj
5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carbonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2021-1G PC2021-250MG
APOSPC2021-1GEA 377 PLN
APOSPC2021-1G APOSPC2021-250MG
5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carbonyl chloride 97%
5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carbonyl chloride
Formuła: C₁₂H₅Cl₂F₃O₂
Temp. topnienia: 135…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00275554
Numer CAS: 175276-61-6
Jednostka: 1759
ADR: 8,III