Drukuj
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-4-iodobenzotrifluoride
PC2015-1G PC2015-5G
APOSPC2015-1GEA 356 PLN
APOSPC2015-1G APOSPC2015-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅F₃IN
MW: 287.0210 g/mol
Temp. Wrzenia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972658
Numer CAS: 105202-02-6