Drukuj
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC201358-250MG PC201358-1G
APOSPC201358-250MGEA 2030 PLN
APOSPC201358-250MG APOSPC201358-1G
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine 95%
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine
Formuła: C₈H₇ClF₃N
MW: 209.600 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07374613
Numer CAS: 886368-66-7